Stampa…
L-Alanina, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
1.01007.0025EA 56.5 EUR
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
L-Alanina, Millipore®
L-Alanina
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formula: C₃H₇NO₂
Peso molecolare: 89.09 g/mol
Punto di ebollizione: 189
Punto di fusione: 79
Densità: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064410
CAS Number: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203