Stampa…
L-Alanina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
1.01700.1000 1.01700.9010
1.01700.1000EA 1110 EUR
1.01700.1000 1.01700.9010
L-Alanina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
L-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Peso molecolare: 89.09 g/mol
Punto di ebollizione: 189
Punto di fusione: 79
Densità: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064410
CAS Number: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203