L-Alanina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
Purity: 99%
CAS No.: 56-41-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720248
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064410
Formula:
C₃H₇NO₂ Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.) Densità: 1,432 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064410 CAS Number: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 14,204 |