Stampa…
L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: L-α-Fenilalanina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16011.0010 8.16011.0050
8.16011.0010EA 37.9 EUR
8.16011.0010 8.16011.0050
L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 173 °C
Densità: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064227
CAS Number: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Visualizza i codici
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 275 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 165.19 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
pH 5.4 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)