Stampa…
L-Fenilalanina, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07256.0100 1.07256.1000 1.07256.9010
1.07256.0100EA 115 EUR
1.07256.0100 1.07256.1000 1.07256.9010
L-Fenilalanina, Millipore®
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 173 °C
Densità: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064227
CAS Number: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271