Stampa…
L-Phenylalanine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07267.1000 1.07267.9010
1.07267.1000EA 1190 EUR
1.07267.1000 1.07267.9010
L-Phenylalanine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 173 °C
Densità: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064227
CAS Number: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271