(S)-(-)-1,2-Epossipropano ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-(-)-Metilossirano, (S)-(-)-Ossido di propilene
Purity: 99%
CAS No.: 16088-62-3
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -37°(-35°F)
Refractive Index: 1.3670
Odour: Ether-like
Boiling Point: 34-35°
Beilstein Reference: 79765
Merck Reference: 14,7856
Optical Rotation: -14° (neat)
UN No.: 1280
MDL No.: MFCD00064312
Formula:
C₃H₆O Punto di ebollizione: 34…35 °C Punto di fusione: –112 °C Densità: 0,829 Flash Pt: –37 °C (–35 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064312 CAS Number: 16088-62-3 EINECS: 240-241-0 UN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 14,7856 |