D-α-Phenylalanine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
Purity: 99%
CAS No.: 673-06-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2804068
Merck Reference: 14,7271
Optical Rotation: +34° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00004270
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Peso molecolare: 165.19 g/mol Punto di ebollizione: 295 Punto di fusione: ∼ 273 °C…276 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004270 CAS Number: 673-06-3 EINECS: 211-603-5 Merck Index: 12,07425 |