(R)-(+)-1,2-Epossipropano ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-(+)-Metilossirano, (R)-(+)-Ossido di propilene
Purity: 99%
CAS No.: 15448-47-2
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -37°(-35°F)
Odour: Ether-like
Boiling Point: 34-35°
Beilstein Reference: 79764
Merck Reference: 14,7856
UN No.: 1280
MDL No.: MFCD00066211
Formula:
C₃H₆O Punto di ebollizione: 34…35 °C Densità: 0,829 Flash Pt: –37 °C (–35 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066211 CAS Number: 15448-47-2 UN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 14,7856 |