Stampa…
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR1014128.0500 OR1014128.1000 OR1014128_BULK
APOSOR1014128.0500EA 150 EUR
APOSOR1014128.0500 APOSOR1014128.1000 APOSOR1014128_BULK
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato 99%
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Punto di fusione: 184,..187 °C
MDL Number: MFCD00012993
CAS Number: 6283-63-2