Stampa…
Colorimetri per trasmittanza automatici, Lovibond® serie PFX195
Fornitore: Lovibond Tintometer
1371951 1371952 1371953 1371954 1371955 1371957 1371958 1371959
633-0213EA 9290 EUR
633-0213 633-0214 633-0215 633-0216 633-0217 633-0219 633-0220 633-0221
Colorimetri per trasmittanza automatici, Lovibond® serie PFX195
Colorimetri Colorimetri per Trasmittanza Automatici
Nuova serie di spettrofotometri per la determinazione/verifica del colore di campioni otticamente trasparenti. Ogni modello di PFX195 comprende una selezione di scale colorimetriche standard, utilizzate in un settore industriale specifico. È possibile aggiungere ulteriori scale, al momento dell'ordine o successivamente, come aggiornamenti opzionali per soddisfare qualsiasi esigenza. I risultati possono essere visualizzati anche in termini di dati spettrali e valori CIE. Per i prodotti che non sono compatibili con le scale colorimetriche standard, il software PFX195 consente agli utenti di elaborare una scala personalizzata partendo da una serie di campioni di riferimento e quindi, ottenere la corrispondenza più simile al riferimento memorizzato.
  • RCMSi offre calibrazioni affidabili e riduce la manutenzione e l'assistenza in loco
  • Valori di colore affidabili e costanti - Gradazioni di colore non soggettive
  • Per calcolo e descrizione di stati di tinta fuori gamma
  • Facilmente personalizzabile in base alle specifiche dell'utente
  • Per diverse celle e cuvette per campioni standard, tra cui celle a flusso
La funzione RCMSi (Remote Calibration and Maintenance Service via internet) consente di eseguire misurazioni calibrate con uno standard liquido certificato ISO 17025. La risposta spettrale viene trasmessa al server di calibrazione Tintometer Ltd's. Al completamento della procedura, un certificato di calibrazione tracciabile viene spedito all'utente via e-mail.
Informazioni per l'ordine: I dettagli delle versioni PFX195 più diffuse sono riportati di seguito. Sono disponibili anche versioni con colore FAC, colore Klett (filtro blu KS-42), unità di colore Hess-Ives, indice di ingiallimento, depositi navali USA, colofonia, farmacopea cinese.
Informazioni per l'ordine: Ogni unità PFX195 viene fornita completa di software compatibile con Windows®, cuvette in vetro ottico Lovibond® per le scale di colore incluse, una lampada di ricambio, istruzioni e kit di base RCMSi.