Stampa…
Polysorbitano 20, Liquid
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Sorbitano monolaurato, etossilato
1.37172.1000 1.37172.0100
1.37172.1000EA 0 EUR
1.37172.1000 1.37172.0100
Polysorbitano 20, Liquid
Polysorbitano 20
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Punto di ebollizione: >100 °C
Punto di fusione: 98,9 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 275 °C
MDL Number: MFCD00165986
CAS Number: 9005-64-5