Stampa…
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo, LiChropur™ per LC-MS, Supelco®
Fornitore: Merck
18127-50ML 18127-10ML
SUPL18127-50MLEA 690 EUR
SUPL18127-50ML 18127-10ML
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo, LiChropur™ per LC-MS, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
MDL Number: MFCD00011651
CAS Number: 920-66-1