Gel di silice, spherical 40-75 μm particle size, Supelco®
Fornitore: Merck
Formula:
SiO₂ Punto di ebollizione: 2230 °C Punto di fusione: > 1600 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |