Stampa…
Gel di silice (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
391484-100GEA 45 EUR
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
Gel di silice (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71c0365d89ad28e72ec5b26a9b0902f3502d758a&vid=63652606024dda5e1ce82ea00d6b311cd219d845&prid=web&clid=SAPDAM