Stampa…
Gel di silice, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
236845-100G 236845-1KG
236845-100GEA 104 EUR
236845-100G 236845-1KG
Gel di silice, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc93c274583970dc8baa52abfe2cf9ddb1f7c5d9&vid=9bbeb82d81a0a3c04adfd63ae4db4fd0eb202793&prid=web&clid=SAPDAM