Stampa…
Gel di silice, Davisil® Grade 646 pore size 150 Å, 200-425 mesh, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
236810-100G 236810-1KG
236810-100GEA 111 EUR
236810-100G 236810-1KG
Gel di silice, Davisil® Grade 646 pore size 150 Å, 200-425 mesh, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98fa2cfba5aac75b8ecb042746613f3bd47bb9c8&vid=1af319f6f202ec01ce96255ad4f2bf1a80d0c9b9&prid=web&clid=SAPDAM