Stampa…
Gel di silice, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
236799-100G 236799-1KG
236799-100GEA 63.8 EUR
236799-100G 236799-1KG
Gel di silice, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb2e262e9dedfa69722c5859d12f7a33b6af0535&vid=55fafa00af1638be5d9ef2386c7057cb03677340&prid=web&clid=SAPDAM