Stampa…
Gel di silice (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
227196-100GEA 66.8 EUR
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
Gel di silice (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bd02d4205de58aa7181d1369ac9b04a2a00ad73&vid=500efbc2208d6dea5d0035452d5c0220ea0b9917&prid=web&clid=SAPDAM