Stampa…
Gel di silice, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
214477-250G 214477-50G
214477-250GEA 262 EUR
214477-250G 214477-50G
Gel di silice, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff484c390424ecbc604290464e00fc361ea19178&vid=ab04e2801dffc54a5f5c0faae685b6bb0ed3cf74&prid=web&clid=SAPDAM