Gel di silice, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
214396-1KG
214396-5KG
214396-1KGEA
92.4
EUR
214396-1KG
214396-5KG
Gel di silice, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60.08 g/mol Punto di ebollizione: 2230 °C Punto di fusione: > 1600 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |