Stampa…
Spettrofotometro UV/Vis, U-5100
Fornitore: VWR Collection
3J2-0023 1J1-0210
634-0757EA 5800 EUR
634-0757 634-0881
Spettrofotometro UV/Vis, U-5100
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Il modello U-5100 può essere utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni analitiche quantitative, anche in ambito biotecnologico o in laboratori di controllo qualità.
  • Ottiche Ratio - Beam e reticolo di diffrazione concavo con correzione delle aberrazioni
  • Valori fotometrici altamente stabili con bassi livelli di rumorosità
  • Torretta automatica a sei celle fornita di serie, tempi di misurazione ridotti
Adatto per calcoli quantitativi, scansione della lunghezza d'onda, scansione del tempo, misurazioni della lunghezza d'onda multipla e misure di calcolo del rapporto (misure del
DNA).