Sodio idrossido 21% in soluzione acquosa, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05593.9015
1.05593.9900
1.05593.9025
1.05593.9015EA
0
EUR
1.05593.9015
1.05593.9900
1.05593.9025
Sodio idrossido 21% in soluzione acquosa, Supelco®
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.219 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |