Stampa…
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00429.0100 8.00429.0250
8.00429.0100EA 36.2 EUR
8.00429.0100 8.00429.0250
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
trans-Anethole
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 236 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21…23 °C
Densità: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009284
CAS Number: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 21 - 23 °C
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 235 - 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (63 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.56 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)