Stampa…
trans-Anethole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
152531000 152530050 152535000
ACRO152531000EA 40.1 EUR
ACRO152531000 ACRO152530050 ACRO152535000
trans-Anethole 99%
trans-Anethole
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 236 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 23 °C
Densità: 0,9875 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
MDL Number: MFCD00009284
CAS Number: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.986 to 0.989
GC ≥98.5 %