trans-Anethole ≥98% (by GC)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 4180-23-8
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 232-235°
Beilstein Reference: 774229
Merck Reference: 14,643
MDL No.: MFCD00009284
Formula:
C₁₀H₁₂O Peso molecolare: 148,2 g/mol Punto di ebollizione: 232…235 °C Punto di fusione: 20…23 °C Densità: 0,991 Flash Pt: 96 °C (205 °F) |
MDL Number:
MFCD00009284 CAS Number: 4180-23-8 EINECS: 224-052-0 Merck Index: 14,643 |