Stampa…
Fumaronitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L14911.03 L14911.06
L14911.03EA 26.9 EUR
L14911.03 L14911.06
Fumaronitrile ≥98%
Fumaronitrile
Purity: 98+% CAS No.: 764-42-1 Molecular Formula: C4H2N2 Formula Weight: 78.07 Odour: Recognizable Melting Point: 94-99° Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 969245 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001928
Formula: C₄H₂N₂
Peso molecolare: 78,07 g/mol
Punto di ebollizione: 186 °C
Punto di fusione: 94…99 °C
Densità: 0,94
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001928
CAS Number: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III