Stampa…
Titanio tetracloruro 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetracloruro di titanio, Titanio (IV) cloruro
378161000 378168000
378161000.EA 71.8 EUR
378161000. 378168000.
Titanio tetracloruro 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Titanio tetracloruro
Formula: Cl₄Ti
Peso molecolare: 189,69 g/mol
Densità: 0,964 g/cm³
Flash Pt: 8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011267
CAS Number: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear orange Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.1 M