Phenylacetyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-80-0
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5325
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742254
UN No.: 2577
MDL No.: MFCD00000729
Formula:
C₈H₇ClO Punto di ebollizione: 225 °C Punto di fusione: 91 °C Densità: 1,168 Flash Pt: 102 °C (215 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000729 CAS Number: 103-80-0 EINECS: 203-146-5 UN: 2577 ADR: 8,II |