Stampa…
Sodio fosfato bibasico, anidro ≥99.0%, in polvere, ultrapuro Bioreagenti for liquid chromatography, per biologia molecolare, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
4062-01EA 129.37 EUR
4062-01 4062-05
Sodio fosfato bibasico, anidro ≥99.0%, in polvere, ultrapuro Bioreagenti for liquid chromatography, per biologia molecolare, J.T.Baker®
Sodio fosfato bibasico
Powder. For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formula: Na₂HPO₄
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (Na₂HPO₄) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %