Stampa…
Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02521.0025 1.02521.0100
1.02521.0025EA 166 EUR
1.02521.0025 1.02521.0100
Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formula: Na₃Co(NO₂)₆
Punto di fusione: ∼220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003512
CAS Number: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08677
Visualizza i codici
Solubility 720 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C
Molar Mass 403.93 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Density 0.48 g/cm3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer