Stampa…
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
233722-100G 233722-500G
233722-100GEA 289.57 EUR
233722-100G 233722-500G
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formula: Na₃Co(NO₂)₆
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003512
CAS Number: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08677
Visualizza i codici
Appearance of the substance complying
Insoluble in acetic acid Max. 0.020 %
Suitability for K determination complying