Stampa…
L(-)-Sorbosio, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
567692-1 567692-250
567692-1EA 1800 EUR
567692-1 567692-250
L(-)-Sorbosio, Millipore®
L(-)-Sorbosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151097
CAS Number: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874