Stampa…
L(-)-Sorbosio 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
225961000 225962500 225960010
ACRO225961000EA 221 EUR
ACRO225961000 ACRO225962500 ACRO225960010
L(-)-Sorbosio 98%
L(-)-Sorbosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151097
CAS Number: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -42° to -44° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)