Stampa…
iso-Esano (miscela di isomeri) 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylpentane
45652.K2 45652.K7 45652.M1
45652.K2EA 66.9 EUR
45652.K2 45652.K7 45652.M1
iso-Esano (miscela di isomeri) 99+% per HPLC
iso-Esano (miscela di isomeri)
Purity: 99+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formula: C₆H₁₄
Peso molecolare: 86,18 g/mol
Punto di ebollizione: 65…70 °C
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,67
Flash Pt: <–23 °C (–9 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009406
CAS Number: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712