Stampa…
Etanolo ≥70% (v/v)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
filtrato a 0,2 µm
93003.1006EA 248 EUR
93003.1006 93003.1006DP
Etanolo ≥70% (v/v)
Etanolo
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Flash Pt: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Assay (Ethanol) (V/V) Min. 69,9 %
Appearance Clear colourless liquid
Relative density 0.880 - 0.890