Stampa…
Xilitolo 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
225981000 225980250 225980025 225985000
ACRO225981000EA 68.5 EUR
ACRO225981000 ACRO225980250 ACRO225980025 ACRO225985000
Xilitolo 99+%
Xilitolo
Formula: C₅H₁₂O₅
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 215…217 °C
Punto di fusione: 92…96 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064292
CAS Number: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 13,10140
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.5 %
GC ≥99.0 % (on dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Reducing sugars ≤0.2 %