Stampa…
Xilitolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
A16944.22 A16944.36
A16944.22EA 36.6 EUR
A16944.22 A16944.36
Xilitolo ≥99%
Xilitolo
Purity: 99% CAS No.: 87-99-0 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1720523 Merck Reference: 14,10085 MDL No.: MFCD00064292
Formula: C₅H₁₂O₅
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 495 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 92…96 °C
Densità: 1,515
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064292
CAS Number: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 14,10085