Cloruro di dicloroacetile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 79-36-7
Molecular Formula: Cl2CHCOCl
Formula Weight: 147.39
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 107-108°
Merck Reference: 14,3053
UN No.: 1765
MDL No.: MFCD00000840
Formula:
C₂HCl₃O Punto di ebollizione: 107…108 °C Densità: 1,532 Flash Pt: 66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000840 CAS Number: 79-36-7 EINECS: 201-199-9 UN: 1765 ADR: 8,II Merck Index: 14,3053 |