Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
B25399.03
B25399.06
B25399.03EA
47.5
EUR
B25399.03
B25399.06
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Purity: 97%
CAS No.: 5335-87-5
Molecular Formula: C14H14O2S2
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 200°/3mm
MDL No.: MFCD00041358
Formula:
C₁₄H₁₄O₂S₂ Peso molecolare: 278,4 g/mol Punto di ebollizione: 200 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 37…41 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041358 CAS Number: 5335-87-5 |