Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1142-19-4
Molecular Formula: C12H8Cl2S2
Formula Weight: 287.23
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 1644663
Formula:
C₁₂H₈Cl₂S₂ Punto di fusione: 71…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013642 CAS Number: 1142-19-4 EINECS: 214-531-2 |