Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide) tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 90%
CAS No.: 1892-29-1
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.24
Flash Point:
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Punto di ebollizione: 158…163 °C (3,5 mmHg) Punto di fusione: ∼ 25 °C Densità: 1,261 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002906 CAS Number: 1892-29-1 EINECS: 217-576-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |