Stampa…
Cloruro di cloroacetile, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020 8.02411.9025 8.02411.9035 8.02411.9050
8.02411.0005EA 37.2 EUR
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020 8.02411.9025 8.02411.9035 8.02411.9050
Cloruro di cloroacetile, Sigma-Aldrich®
Cloruro di cloroacetile
Formula: C₂H₂Cl₂O
Punto di ebollizione: 105 °C (1013 hPa)
Densità: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000725
CAS Number: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,02074