Stampa…
Cloruro di cloroacetile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
147290010 147291000 147292500 147290025
ACRO147290010EA 88.5 EUR
ACRO147290010 ACRO147291000 ACRO147292500 ACRO147290025
Cloruro di cloroacetile 98%
Cloruro di cloroacetile
Formula: C₂H₂Cl₂O
Punto di ebollizione: 105 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,42 g/cm³
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000725
CAS Number: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,02074
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %