Stampa…
Sodium chlorodifluoroacetate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
404590250 404590050 404591000
ACRO404590250EA 58.9 EUR
ACRO404590250 ACRO404590050 ACRO404591000
Sodium chlorodifluoroacetate 96%
Sodium chlorodifluoroacetate
Formula: C₂ClF₂NaO₂
Peso molecolare: 152,46 g/mol
Punto di fusione: 195…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064771
CAS Number: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥95 %