Sodium chlorodifluoroacetate 97%, in astine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1895-39-2
Molecular Formula: ClCF2CO2Na
Formula Weight: 152.46
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 4162363
Formula:
C₂ClF₂NaO₂ Punto di fusione: ∼ 195 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064771 CAS Number: 1895-39-2 EINECS: 217-586-0 |