Tricloruro di boro 1 M in hexane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
BCl₃ Densità: 0,738 g/cm³ Flash Pt: –17 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011313 CAS Number: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 3286 ADR: 3,I |
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Titration Argentometric | 0.9 to 1.1 M |