Tricloruro di boro 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
176681000
176688000
176681000.EA
87.7
EUR
176681000.
176688000.
Tricloruro di boro 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Tricloruro di boro
Formula:
BCl₃ Peso molecolare: 117,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011313 CAS Number: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 2922 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to brown Solution (May darken on storage) |
Titration Argentometric | 0.9 to 1.1 M |
Titration | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.1 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.07 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |