Tribromuro di boro 1 M in heptane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
BBr₃ Punto di ebollizione: 90 °C Densità: 0,869 g/cm³ Flash Pt: –1 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011312 CAS Number: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN: 3384 ADR: 6.1, |
Appearance | Clear yellow to amber Solution |
Strength | 0.9 to 1.1 M |