Stampa…
Tribromuro di boro 1 M in dichloromethane
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L14880.AE
L14880.AEEA 142 EUR
L14880.AE
Tribromuro di boro 1 M in dichloromethane
Tribromuro di boro
CAS No.: 10294-33-4 Molecular Formula: BBr3 Formula Weight: 250.52 Refractive Index: 1.4340 Merck Reference: 14,1347 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00011312
Formula: BBr₃
Peso molecolare: 250,52 g/mol
Densità: 1,467
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011312
CAS Number: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3390
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,1347